Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique IP™
Présentent une forte résistance environnementale aux taches et produits chimiques
Marque:  Brady™ 066263
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14130kg
Code produit. 10715556
  • 144.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 21-12-2022
Description
  • Pour une utilisation avec les imprimantes à transfert thermique Brady IP
  • Qualité d’impression nette pour optimiser la lisibilité des codes-barres
  • Résistant aux taches et aux produits chimiques
  • Les rubans comprennent une tige
Informations sur la commande
Rouleaux de 984 pieds (299.92 m).
Spécification
Spécification
RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
Noir
Résine
BBP™72, BBP™81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, imprimante Brady PR Plus, imprimante Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T20
984 ft
2,36 in
1 po
Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 6400
Ruban
Côté encre à l’extérieur
1 de chaque
299,9 m
60 mm
2,54 cm