Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : Polyester, StainerBondz™
Cartouche pour étiqueteuse : Le polyester à haute résistance chimique StainerBondz™ (B-481) est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et dans d’autres ID de laboratoire qui nécessitent une résistance chimique supérieure.
Marque: Brady™ M-194-481
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Le polyester blanc mat StainerBondz™ B-481 possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique avec les imprimantes Brady™ de la série B30
- B-481 fonctionne bien dans le procédé de coloration de lames H&E (hématoxiline et éosine) couramment utilisé
- Excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et d’eau
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6400
Spécification
RoHS, ASTM D | |
Blanc | |
Polyester | |
Processus de coloration des lames et autres identifications de laboratoire nécessitant une résistance chimique supérieure. | |
1 pièce | |
de -80 à -3°C | |
0,0033 in | |
0,9 in | |
0,75 in |
Permanent | |
Blanc mat | |
Non stérile | |
BMP51 Label Printer | |
De -112 à 266°F | |
40 lb/po | |
0,75 x 0,9 in | |
22,86 mm | |
19,05 mm |