Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : Polyester, StainerBondz™
Cartouche pour étiqueteuse : Le polyester à haute résistance chimique StainerBondz™ (B-481) est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et dans d’autres ID de laboratoire qui nécessitent une résistance chimique supérieure.
61.90€ - 72.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS, ASTM D |
---|---|
Finition | Blanc mat |
Matériau | Polyester |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Processus de coloration des lames et autres identifications de laboratoire nécessitant une résistance chimique supérieure. |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17861495
|
Brady™
143302 |
0.9 in. | 0.9 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15490945
|
Brady™
M-194-481 |
0,75 in | 0,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15678465
|
Brady™
143300 |
0,3 in | 0,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Le polyester blanc mat StainerBondz™ B-481 possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique avec les imprimantes Brady™ de la série B30
- B-481 fonctionne bien dans le procédé de coloration de lames H&E (hématoxiline et éosine) couramment utilisé
- Excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et d’eau
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6400
Spécification
RoHS, ASTM D | |
Polyester | |
Processus de coloration des lames et autres identifications de laboratoire nécessitant une résistance chimique supérieure. | |
De -112 à 266°F | |
40 lb/po | |
0,9 in |
Blanc mat | |
Non stérile | |
1 pièce | |
de -80 à -3°C | |
0,0033 in | |
22,86 mm |