Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : Polyester, StainerBondz™
Cartouche pour étiqueteuse : Le polyester à haute résistance chimique StainerBondz™ (B-481) est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et dans d’autres ID de laboratoire qui nécessitent une résistance chimique supérieure.
Marque: Brady™ 143302
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Spécification
RoHS, ASTM D | |
Black | |
Polyester | |
Slide staining process and other laboratory identification which requires superior chemical resistance | |
1 Ea. | |
-80 to -3°C | |
0.0033 in. | |
0.9 in. | |
0.9 in. |
Acrylic | |
Matte White | |
Non-sterile | |
BMP53 Label Printer | |
-112 to 266°F | |
40 lb./in. | |
0.9 x 0.9 in. | |
22.86 mm | |
12.70 mm |