Learn More
Brady™ Cartouches en vinyle Label Maker (B-427) pour imprimantes BMP51, BMP53, BMP41
Conçus pour adhérer à des surfaces, des fils et des câbles très incurvés
Marque: Brady™ 131589
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
- Zone imprimable en blanc ou en jaune
- La zone transparente et non imprimable s’enroule autour des fils et des câbles pour laminer les textes imprimés
- Offre une résistance à l’abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l’eau, à l’huile et à la saleté
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Noir, Blanc, Transparent | |
Cartouche pour étiqueteuse | |
1 de chaque (360 étiquettes) | |
12,7 x 25,4 mm | |
12,70 mm | |
25,4 mm |
Vinyle laminé (B-427) | |
Imprimantes BMP™ 51, BMP™ 53, BMP™ 41 | |
0,5 x 1 po | |
0,5 po | |
1 po |