Learn More
Brady™ Labels for Desktop Laser Printers
Labels for Desktop Laser Printers ideal for rating plates, asset identification, and general purpose labeling applications.
107.41€ - 550.00€
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Display | Consignment |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Product Code | Brand | Color | Material | Quantity | Size | Price | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Color | Material | Quantity | Size | Price | Quantity & Availability | ||
|
11553584
|
Brady™
029727 |
White | Polyester | 10,000 Pk. | 0.25 x 1.875 in. (L x W) |
525.00€
Pack de 1 |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
|
10734623
|
Brady™
LAT-58-361-1 |
Translucent | Polyester | 1000 Pk. | 2.625 x 1 in. (L x W) |
254.00€
Pack de 1 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
|
10478032
|
Brady™
029683 |
White | Nylon Cloth | 2500 Pk. | 1.437 x 1 in. (L x W) |
550.00€
Pack de 1 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
|
10531143
|
Brady™
089404 |
Translucent | Polyester | 2500 Pk. | 2.625 x 0.6 in. (L x W) |
380.00€
Pack de 1 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
|
10407272
|
Brady™
089405 |
White | Nylon Cloth | 2500 Pk. | 0.375 in. dia. |
112.00€ 107.41€ / Pack de 1 Économisez 4.59€ 4% de réduction |
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels for use with a variety of laser printers.
- High resolution, good solvent and smudge resistance, moderate to high temperature performance.
- Withstand extreme laboratory environments.
Specifications
| Autoclavable | |
| Laser | |
| Non-sterile |
| Consignment | |
| Label |