Learn More
Brady™ Étiquettes Freezerbondz pour imprimantes LABXPERT™
Excellentes performances par temps froid
Marque: Brady™ 060926
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Fabriquées à partir de tissu en nylon ou polyester FreezerBondz
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Idéales pour l’autoclave, les congélateurs, les bains-marie (100°C), l’azote liquide
- Pour une utilisation avec tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
- Résistance à l’humidité
- Surface lisse avec finition mate
- Compatibles avec imprimante LABXPERT
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Identification générale et industrielle, identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon | |
300/Bte | |
–40°C à +90°C | |
0,5 po | |
1,2 cm |
Montage en surface | |
Noir, Jaune | |
Tissu en nylon | |
1 | |
Rond | |
0,165 mm | |
0,5 in | |
12,70 mm |