Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en tissu en vinyle pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour le codage par code-barres et l’identification générale, ainsi que pour la réidentification de cassettes de tissus
Marque: Brady™ 062679
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.20660kg
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Finition semi-brillant
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Blanc | |
Étiquette | |
Pour le codage par code-barres, l’identification de composants, l’identification d’équipements, l’identification à usage général, le marquage des fils et câbles | |
2 ans | |
–40 à 175°F | |
55 lb/po | |
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 po.) | |
0,5 in |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Imprimante à transfert thermique BBP™ 11 | |
10 000/Bte | |
–40°C à +80°C | |
0,0073 in | |
1 in | |
1,27 cm |