Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en tissu en vinyle pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour le codage par code-barres et l’identification générale, ainsi que pour la réidentification de cassettes de tissus
Marque: Brady™ 142210
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.17690kg
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Finition semi-brillant
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Plusieurs modèles d’imprimante | |
2 ans | |
Rectangle | |
–40°C à +80°C | |
0,0073 in | |
8,89 mm | |
0,25 in | |
0,75 po |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette | |
Pour l’identification en laboratoire, les cassettes pour tissus | |
1 | |
3000/Bte | |
–40 à 175°F | |
55 lb/po | |
0,185 mm | |
0,64 x 1,9cm (0,25 x 0,75 po) | |
19,05 mm | |
19,05 mm |