Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
53.75€ - 137.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Description | Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Finition | Mat |
Format | Étiquette |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10303652
|
Brady™
062255 |
Blanc, Translucide | 500/Bte | 12,7 mm | 12,70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10445832
|
Brady™
062260 |
blanc, Translucide | 100/rouleau | 12,7 mm | 25,40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10049691
|
Brady™
062263 |
Blanc, Translucide | 250/Bte | 15,24 mm | 15,24 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10375502
|
Brady™
062279 |
Jaune, Translucide | 100/rouleau | 66,675 mm | 25,40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
- Les étiquettes en polyester laminées ou enveloppantes spéciales protègent les impressions contre les rayures, les températures extrêmes, les produits chimiques et les solvants, notamment : xylène, IPA, éthanol et DMSO
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Étiquette | |
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ | |
1 | |
0,048 mm |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Mat | |
Polyester | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Rectangle |