Learn More
Brady™ Marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™
Les marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif ultra-agressif et qui résistent au passage de chariots élévateurs.
Marque: Brady™ 104475
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.32890kg
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des coins des cellules de travail et des lieux de stockage
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Caoutchouc, Permanent | |
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
115 unités Gardner | |
203,20 mm | |
Croix | |
0,201 mm | |
20/Bte | |
Non stérile |
Jaune | |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
20,32 cm | |
–18°C à +54°C | |
Polyester | |
de dia. int. | |
76,2 mm |