Learn More
Brady™ Cônes de sécurité de circulation Bradycone™
92.10€ - 116.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Cône de sécurité routière |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726665
|
Brady™
256317 |
630 mm |
92.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716665
|
Brady™
256316 |
890 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
1 de chaque | |
Cône de sécurité routière |