Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester BradyJet™
Les étiquettes en polyester Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification et peuvent être utilisées sur une grande variété d’équipements de laboratoire.
Marque: Brady™ 150008
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Idéales pour l’étiquetage des installations générales, y compris pour la prévention des accidents et les étiquettes d’espace confiné
- Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour l’étiquetage de cadenas
- Conforme à la norme OSHA 1910.145 pour l’étiquetage de prévention des accidents
- Le matériau est un matériau pour étiquettes en polyester épais, avec un vinyle réceptif aux jets d’encre
Spécification
Non adhésif | |
Mat | |
Marquage de tuyaux & de soupapes ; identification de sécurité & de conformité ; étiquetage visuel du lieu de travail ; marquage pour entrepôts ; étiquetage de verrouillage ; étiquettes pour produits chimiques & GHS ; étiquettes pour arcs électriques | |
−40 à 140°F | |
50 ft x 3,25 po |
Blanc | |
Polyester | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
–40°C à +60°C | |
1.88 po de D.I. |