Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester BradyJet™
Les étiquettes en polyester Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification et peuvent être utilisées sur une grande variété d’équipements de laboratoire.
166.00€ - 210.00€
Spécification
Type d’adhésif | Non adhésif |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Marquage de tuyaux & de soupapes ; identification de sécurité & de conformité ; étiquetage visuel du lieu de travail ; marquage pour entrepôts ; étiquetage de verrouillage ; étiquettes pour produits chimiques & GHS ; étiquettes pour arcs électriques |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16130511
|
Brady™
150012 |
50 ft x 2,5 po |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16140511
|
Brady™
150008 |
50 ft x 3,25 po |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéales pour l’étiquetage des installations générales, y compris pour la prévention des accidents et les étiquettes d’espace confiné
- Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour l’étiquetage de cadenas
- Conforme à la norme OSHA 1910.145 pour l’étiquetage de prévention des accidents
- Le matériau est un matériau pour étiquettes en polyester épais, avec un vinyle réceptif aux jets d’encre
Spécification
Non adhésif | |
Mat | |
Marquage de tuyaux & de soupapes ; identification de sécurité & de conformité ; étiquetage visuel du lieu de travail ; marquage pour entrepôts ; étiquetage de verrouillage ; étiquettes pour produits chimiques & GHS ; étiquettes pour arcs électriques | |
−40 à 140°F | |
1.88 po de D.I. |
Blanc | |
Polyester | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
–40°C à +60°C |