missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAF35 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498066 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498066 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498066 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337920MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

BRAF35 Polyclonal antibody specifically detects BRAF35 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BRAF35
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BRAF35Sox-like transcriptional factor, high-mobility group 20B, HMG domain-containing protein 2, HMG domain-containing protein HMGX2, HMGX2FLJ26127, HMGXB2member 1-related, SMARCE1R, SMARCE1-related protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-317 of human BRAF35 (NP_006330.2).,, Sequence:, MSHGPKQPGAAAAPAGGKAPGQHGGFVVTVKQERGEGPRAGEKGSHEEEPVKKRGWPKGKKRKKILPNGPKAPVTGYVRFLNERREQIRTRHPDLPFPEITKMLGAEWSKLQPTEKQRYLDEAEREKQQYMKELRAYQQSEAYKMCTEKIQEKKIKKEDSSSGLMNTLLNGHKGGDCDGFSTFDVPIFTEEFLDQNKAREAELRRLRKMNVAFEEQNAVLQRHTQSMSSARERLEQELALEERRTLALQQQLQAVRQALTASFASLPVPGTGETPTLGTLDFYMARLHGAIERDPAQHEKLIVRIKEILAQVASEHL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10362
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.