Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PC BRANDplates™
Inserts stériles individuels
Marque: BRAND™ 782846
318.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.07600kg
Description
Spécification
Paroi lisse | |
BRANDplates trade; à 24 ou 6 puits | |
48 |
Membrane en PC 3,0 micro;m | |
13 mm |