Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PC BRANDplates™
Inserts stériles individuels
345.00€ - 348.00€
Spécification
Description | Paroi lisse |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BRANDplates trade; à 24 ou 6 puits |
Hauteur (métrique) | 13 mm |
Quantité | 48 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15690607
|
BRAND™
782806 |
Membrane en PC 0,4 micro;m |
345.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670617
|
BRAND™
782826 |
Membrane en PC 1,0 micro;m |
348.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680627
|
BRAND™
782846 |
Membrane en PC 3,0 micro;m |
348.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670637
|
BRAND™
782866 |
Membrane en PC 8,0 micro;m |
348.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Paroi lisse | |
BRANDplates trade; à 24 ou 6 puits | |
13 mm | |
48 |