Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 2 à 20 µl
Utilisées pour les pipettes avec code de couleur jaune
Marque:  BRAND™ 732728
105.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.16000kg
Code produit. 15124977
  • 119.00€ / 960 pièces
En stock
Description
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Les filtres ne sont pas auto-étanches et permettent la récupération des échantillons après humidification du filtre
  • Paroi fine
  • Le filtre en PE protège l’échantillon et la pipette
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponibles dans un format en rack pratique, les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration
Spécification
Spécification
2 μl à 20 μl
Stérile
1,96 in
Portoir
TipBox, 10 boîtes de 96 pièces
BIO-CERTTM
20 μl
À filtre
Incolore
5 cm
Universel
Jaune
Polypropylène