Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 2 à 20 µl
Utilisées pour les pipettes avec code de couleur jaune
100.00€ - 119.00€
Spécification
Volume (métrique) | 2 à 20 mu;l |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Incolore |
Longueur (impériale) | 1,96 in |
Code produit | Marque | Type de pointe | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15124977
|
BRAND™
732728 |
Universel | TipBox, 10 boîtes de 96 pièces |
119.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15184987
|
BRAND™
732828 |
Faible rétention | TipBox, 10 boîtes de 96 pièces |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Les filtres ne sont pas auto-étanches et permettent la récupération des échantillons après humidification du filtre
- Paroi fine
- Le filtre en PE protège l’échantillon et la pipette
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles dans un format en rack pratique, les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration
Spécification
2 à 20 mu;l | |
Stérile | |
1,96 in | |
Portoir | |
Bio-Cert | |
20 mu;l |
À filtre | |
Incolore | |
5cm | |
Jaune | |
PP (polypropylène) |