Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 2 à 20 µl
Utilisées pour les pipettes avec code de couleur jaune
Marque: BRAND™ 732828
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.16000kg
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Les filtres ne sont pas auto-étanches et permettent la récupération des échantillons après humidification du filtre
- Paroi fine
- Le filtre en PE protège l’échantillon et la pipette
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles dans un format en rack pratique, les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration
Spécification
2 à 20 mu;l | |
Stérile | |
Autoclavables | |
5cm | |
Faible rétention | |
Jaune | |
PP (polypropylène) |
À filtre | |
Incolore | |
1,96 in | |
Portoir | |
TipBox, 10 boîtes de 96 pièces | |
Bio-Cert | |
20 mu;l |