Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™ nano-cap™
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
Marque: BRAND™ 732322
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.06000kg
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Utilisation conseillée avec la pipette Transferpette S sous-micro (03-837-317) et d’autres pipettes à l’aide des pointes ultra-micro/“transparentes”
- Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même avec des volumes de seulement 0,1 μl
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles dans un format en rack pratique et écologique
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
0,1 à 20 mu;l | |
Incolore | |
1,45 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Faible rétention | |
Bio-Cert Nano-cap |
Stérile | |
Autoclavables | |
3,7cm | |
Portoir | |
Transferpettetrade; S | |
PP (polypropylène) |