Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™ nano-cap™
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
97.95€ - 117.00€
Spécification
Volume (métrique) | 0,1 à 20 mu;l |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 1,45 in |
Code produit | Marque | Format | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15114907
|
BRAND™
732122 |
Recharge | Universel |
112.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15124917
|
BRAND™
732222 |
Portoir | Universel |
117.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15114937
|
BRAND™
732322 |
Portoir | Faible rétention |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Utilisation conseillée avec la pipette Transferpette S sous-micro (03-837-317) et d’autres pipettes à l’aide des pointes ultra-micro/“transparentes”
- Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même avec des volumes de seulement 0,1 μl
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles dans un format en rack pratique et écologique
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
0,1 à 20 mu;l | |
Incolore | |
1,45 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Bio-Cert Nano-cap |
Stérile | |
Autoclavables | |
3,7cm | |
Transferpettetrade; S | |
PP (polypropylène) |