Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™
Utilisé avec le contrôleur d’étanchéité pour pipettes BRAND PLT™. Les accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT sont utilisés pour améliorer la fiabilité du processus à détecter de petites fuites dans les pipettes à déplacement d'air. Les accessoires disponibles comprennent des adaptateurs de pipettes monocanaux et multicanaux, une alimentation universelle et des filtres de rechange.
Marque: BRAND™ 703979
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
Utilisé avec le contrôleur d’étanchéité pour pipettes BRAND&trade PLT&trade. Accessoires disponibles :- L'adaptateur de pipettes multicanaux comprend quatre bouchons
- Filtres en polyéthylène de rechange
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test avec pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test sans pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur d’alimentation universel, 100-240 V, 50/60 Hz
Spécification
Alimentation universelle : 100 à 240 V, 50/60 Hz | |
Non autoclavable | |
Non | |
Variable | |
Alimentation universelle : 100-240 V, 50/60 Hz | |
100-240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Non | |
Noir | |
Unité PLT | |
Non stérile | |
Contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™ (11663239) | |
100/240 V |