Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™
Tous les produits Brand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Type:
Adaptateur de pipettes multicanaux
Adaptateur pour pipette monocanal
Alimentation universelle
Filtres de rechange en polyéthylène
À utiliser avec (application):
Test avec pointes
Testing with or without Tips
Tests sans pointes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisé avec le contrôleur d’étanchéité pour pipettes BRAND&trade PLT&trade. Accessoires disponibles :
- L'adaptateur de pipettes multicanaux comprend quatre bouchons
- Filtres en polyéthylène de rechange
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test avec pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test sans pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur d’alimentation universel, 100-240 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
Pointes compatibles | Tous les cônes multicanaux |
Description | L’adaptateur de pipettes multicanaux comprend quatre bouchons |
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Noir |
Jetable | Réutilisable |
À utiliser avec | Pipettes multicanaux/unité PLT |
Matériau | Silicone |
Nombre de canaux | 4 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu