Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™
Utilisé avec le contrôleur d’étanchéité pour pipettes BRAND PLT™. Les accessoires pour contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT sont utilisés pour améliorer la fiabilité du processus à détecter de petites fuites dans les pipettes à déplacement d'air. Les accessoires disponibles comprennent des adaptateurs de pipettes monocanaux et multicanaux, une alimentation universelle et des filtres de rechange.
Marque: BRAND™ 703975
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisé avec le contrôleur d’étanchéité pour pipettes BRAND&trade PLT&trade. Accessoires disponibles :- L'adaptateur de pipettes multicanaux comprend quatre bouchons
- Filtres en polyéthylène de rechange
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test avec pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur de pipette multicanaux pour test sans pointes de test, comprend un bouchon
- Adaptateur d’alimentation universel, 100-240 V, 50/60 Hz
Spécification
Tous les cônes | |
Non autoclavable | |
Non | |
Silicone | |
Non stérile | |
Test avec pointes | |
Bouchons |
L’adaptateur de pipette monocanal, pour les tests avec pointes, comprend des bouchons | |
Transparent / blanc | |
Toutes les pipettes avec cônes installés | |
1 | |
Adaptateur pour pipette monocanal | |
Contrôleur d’étanchéité pour pipettes PLT™ (11663239) |