Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
Marque: BRAND™ 704720
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.31700kg
Description
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Easy in-lab service
- Robust and lightweight
- Accepts universal tips
- Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
Spécification
±0.8 % | |
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 100 μl | |
2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip | |
1 | |
25 μl | |
Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation |
ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel | |
Oui | |
F25 | |
Fixed Volume Pipette | |
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 100 μl | |
3 ans |