Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
159.00€ - 189.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Fixed Volume Pipette |
Comprend | Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation |
Code produit | Marque | Précision | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10635463
|
BRAND™
704762 |
± 0.6 % | F1000 | 1000 μl |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10165432
|
BRAND™
704708 |
±1 % | F10 | 10 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10319022
|
BRAND™
704716 |
±0.8 % | F20 | 20 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10759463
|
BRAND™
704720 |
±0.8 % | F25 | 25 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10695453
|
BRAND™
704738 |
± 0.6 % | F100 | 100 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10464442
|
BRAND™
704744 |
±0.6 % | F200 | 200 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10308832
|
BRAND™
704754 |
± 0.6 % | F500 | 500 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10454442
|
BRAND™
704728 |
±0.8 % | F50 | 50 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Le volume de ce dispositif léger se règle d’une seule main.
- Bouton de pipetage central avec longueur de course optimisée
- Maintenance aisée en laboratoire
- Robuste et léger
- Accepte les pointes universelles
- Autoclavable à 121°C / 250°F (20 minutes)
Spécification
ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel | |
1 | |
Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation |
Oui | |
Fixed Volume Pipette | |
3 ans |