Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes Transferpettor™
Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
Marque: BRAND™ 702852
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.83710kg
Description
- En polyéthylène
- Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
- Compatibles avec les pipettes à déplacement positif BrandTech Transferpettor
Spécification
Autoclavable | |
PP (polypropylène) | |
Transferpettetrade; | |
16 cm |
Vert | |
100 à 500 mu;l | |
6,2 in |