Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes Transferpettor™
Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
37.85€ - 56.65€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (équipement) | Transferpettetrade; |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10673191
|
BRAND™
702858 |
6,2 in | 16 cm | 1 à 5 ml | Rouge |
56.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10393481
|
BRAND™
702852 |
6,2 in | 16 cm | 100 à 500 mu;l | Vert |
37.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10139900
|
BRAND™
702854 |
6,14 in | 15,6 cm | 200 à 1000 mu;l | Jaune |
56.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10018790
|
BRAND™
702860 |
6.14 in | 15.6 cm | 2 à 10 ml | Orange |
56.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Pointes en PP réutilisables
- Pour les pipettes à déplacement positif BRAND Transferpettor
Spécification
Autoclavable | |
PP (polypropylène) | |
Transferpettetrade; |