Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série M
Équipez votre laboratoire avec le nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH. Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
1285.00€ - 4595.00€
Spécification
Matériau | Boîtier en plastique, réservoir en acier inox |
---|---|
Minuteur | 60 min |
Fréquence | 40 kHz |
Garantie | 2 ans |
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13453609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-136R |
M1800-E | 230/240 V | 1,9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) |
1285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13493609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-236R |
M2800-E | 230/240 V | 2,8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) |
1740.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13433619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-336R |
M3800-E | 230/240 V | 5,7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13463619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-536R |
M5800-E | 230/240 V | 9,5 L | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) |
2505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13413629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-836R |
M8800-E | 230/240 V | 20,8 L | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) |
4595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH.Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
- La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation constante dans toute la cuve, éliminant ainsi les zones mortes pour une durée de vie prolongée
- Avec minuteur mécanique de 60 minutes et fonctionnement en continu
- Transducteurs industriels 40 kHz
- Commandes situées au-dessus et derrière sur un panneau facilement accessible de la tour de commande surélevé par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
- Corps en plastique
- Résistant aux produits chimiques
- Modèles 1,5 gal et supérieurs
- Drains de réservoir avec vannes
Spécification
Boîtier en plastique, réservoir en acier inox | |
60 min | |
40 kHz | |
2 ans |