missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté mâle laiton

S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé pour un assemblage simple et rapide en laboratoire.

Marque:  Masterflex™ 30904-10

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11730369

  • 22.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Un élément crucial dans la mise en place d’un système de manipulation des liquides
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Peuvent être assemblés sans utiliser d’outils
  • Résiste généralement à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Fabriqué en laiton 
  • Fournis par boîtes de 5
Spécification

Spécification

Raccords cannelés
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
1/4 NPT(M)
Adaptateur fileté
Laiton
5/boîte
Droit
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions