Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté mâle laiton
S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé pour un assemblage simple et rapide en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 30904-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Un élément crucial dans la mise en place d’un système de manipulation des liquides
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Peuvent être assemblés sans utiliser d’outils
- Résiste généralement à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Fabriqué en laiton
- Fournis par boîtes de 5
Spécification
Raccords cannelés | |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 1/4 po D.I. | |
3/8 NPT(M) | |
Adaptateur fileté |
Laiton | |
5/boîte | |
Droit |