Learn More
BRE Antibody, R&D Systems™
Code produit 18611956 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611956 100 μg 100µL
18674595 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611956 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299253100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
BRE Polyclonal specifically detects BRE in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BRE
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator), BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 45, subunit 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human BRE.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9577
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus