Learn More
Hirschmann™ Bright Lined Counting Chambers
Includes 2 haemocytometer glass covers.
144.00€ - 160.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE |
---|---|
Comprend | 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10283861
|
Hirschmann™
8100201 |
Chambre de comptage, Burker |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10469132
|
Hirschmann™
8100203 |
Chambre de comptage, Neubauer |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10517831
|
Hirschmann™
8100205 |
Chambre de comptage, Thoma |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10528961
|
Hirschmann™
8100210 |
Chambre de comptage, Fuchs-Rosenthal |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Double net ruling
- Bright lined
- With LOT number on packaging
- Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Spécification
Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE | |
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |