missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BRD/1539R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08591PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Bromodeoxyuridine/BrdU | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Bromodeoxyuridine, BUdr | |
| Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| BRD/1539R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu