missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (rBRD.3), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08847PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Bromodeoxyuridine/BrdU | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Bromodeoxyuridine, BUdr | |
| Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to BSA | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rBRD.3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu