Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre BS/IP/SL pour liquides transparents (non certifié)
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
Marque: Paragon Scientific™ BSIPSL1NC
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Spécification
de 3,5 à 10 cST | |
0,01 | |
ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 |
Non | |
D445, D446 | |
1 |
Délai de 4 semaines