Learn More
Huile d’étalonnage BSLP, 1.46990 RI, Bellingham et Stanley™
Vérifiez et étalonnez les réfractomètres à l’aide de matériaux certifiés traçables. L’huile d’étalonnage BSLP Bellingham + Stanley™, IR 1,46990 est conditionnée par boîtes de cinq flacons en verre de 5 ml et est accompagnée d’un certificat d’étalonnage, d’une fiche de données de sécurité et de pipettes.
Marque: Bellingham Stanley 90-525
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Description
Vérifiez et étalonnez les réfractomètres à l'aide de matériaux certifiés traçables. L'huile d'étalonnage BSLP Bellingham + Stanley™, IR 1,46990 est conditionnée par boîtes de cinq flacons en verre de 5 ml et est accompagnée d'un certificat d'étalonnage, d'une fiche de données de sécurité et de pipettes.
Les huiles d’étalonnage sont l’un des matériaux les plus couramment utilisés pour l’étalonnage des réfractomètres car ils ont une bonne traçabilité, en particulier pour le NIST. Ayant un haut coefficient de température, les huiles d’étalonnage sont utilisées au mieux lorsque le contrôle strict de la température est adopté à 10–75°C, ainsi qu’à des conditions ambiantes tant que la température du prisme est connue de manière fiable.
- Validité de 12 mois à compter de la date d’expédition
- Traçabilité NIST et ICUMSA
- Certificat d’étalonnage UKAS indiquant les valeurs à 20°C et 589,3 nm
- Indice de réfraction : 1,46990
- Indice de Brix : 71,81
Spécification
BSLP Calibration Oil | |
Flacons en verre | |
Jaune | |
Oui | |
Pratiquement inodore | |
0.86 g/cm3 À 20°C | |
195°C |
Indice de réfraction 1.46990 Indice de Brix 71.81 |
|
5 x 5 ml | |
Certification UKAS Traçabilité ICUMSA & NIST EN ISO/CEI 17025:2005 |
|
>300°C | |
25–80 mPa*s à 20°C | |
300°C | |
Liquide |