missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTAF1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Code produit 18761311 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18761311 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18761311 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10057504AF700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

BTAF1 Polyclonal antibody specifically detects BTAF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BTAF1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ATP-dependent helicase BTAF1, BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa (Mot1homolog, S. cerevisiae), B-TFIID transcription factor-associated 170 kDa subunit, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, MOT1MGC138406, TAF(II)170KIAA0940, TAF-172, TAF172BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170 kD (Mot1homolog, S. cerevisiae), TAFII170TATA-binding protein-associated factor 172, TBP-associated factor 172
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1800 and the C-terminus (residue 1849) of human RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa using the numbering given in entry NP_003963.1 (GeneID 9044).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9044
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.