Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), FITC, R&D Systems™
Code produit 18613954 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613954 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613954 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324035F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BTBD9
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone BTBD9/7501
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114781
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus