missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTG1 Antibody (OTI7H6), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18158823 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18158823 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18158823 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270286IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BTG1 Monoclonal specifically detects BTG1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BTG1
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI7H6
Conjugué DyLight 755
Dilution Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène B-cell translocation gene 1 protein, B-cell translocation gene 1, proliferative, protein BTG1
Symboles de gène(s) BTG1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human BTG1 (NP_001722) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 694.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.