Learn More
Novus Biologicals™ BTN2A1 Antibody (ICT-01-N297A) - Humanized, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
BTN2A1 Monoclonal antibody specifically detects BTN2A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
| Antigène | BTN2A1 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ICT-01-N297A |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Numéro d’ordre du gène | Q13410 |
| Alias de gène | BK14H9.1, BTF1BT2.1butyrophilin BTF1, butyrophilin subfamily 2 member A1, butyrophilin, subfamily 2, member A1, DJ3E1.1, FLJ36567 |
| Espèces hôtes | Human |
| Immunogène | BTN1A1 |
| Afficher plus |