Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Marque:  BUCHI 000425
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 10479492
  • 120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif.Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les bases et les substances organiques.Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
  • Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
  • Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Disponible en volumes de 50 ml à 300 ml
  • Disponible sans revêtement, avec revêtement P+G ou P+G LT pour condenseurs de glace secs
Spécification
Spécification
Verre standard
Évaporateur rotatif
Sans revêtement
1000 mL
Flacon récepteur
Joint sphérique KS-35
Rond