Learn More
Concentrat de tampon pH 8,00, concentrat tampon pH 8,00, Honeywell Fluka™
pour solution tampon de 500 ml, tétraborate de sodium / acide chlorhydrique
Marque: Honeywell Fluka 38747-1EA
72.50 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08500kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer concentrate | |
8 | |
1 Pc. |