Learn More
Solution concentrée de tampon pH4 (phtalate)
Click to view available options
Quantité:
6 Ampules
Conditionnement:
Ampoule
Specifications
Couleur | Incolore |
pH | 4 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 Ampules |
Numéro MDL | 217672 |
Conditionnement | Ampoule |