Learn More
Solution concentrée de tampon pH 9,2 (borate), étalon NIST pour mesurer le pH, Fisher Chemical
102.52 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
102.52 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
102.52 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ampules
Spécification
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 Ampules |
Conditionnement | Ampoule |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.