Learn More
Solution tampon, 9,0, bleu, acide borax / acide chlorhydrique, Honeywell Fluka™
76.21 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
76.21 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
76.21 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
pH | 9.0 |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | amine hydrate |