Learn More
Solution tampon, La2O3 pour AAS matrice HCl 0,02 mg/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | La2O3 |
Conditionnement | Flacon |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 0.02 mg/L |
Type | Solution tampon pour la spectroscopie d’absorption atomique |
Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for AAS. Lanthanum (La) 2% in HCl 2%
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, La2O3 pour AAS matrice HCl 0,02 mg/l, Fisher chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu