Learn More
Solution tampon, pH 2,00, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
74.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
HDPE
Description
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Densité | 1.0g/cm3 at 20°C |
À utiliser avec (équipement) | pH-mètres |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Formule | Citrate de sodium et acide chlorhydrique avec 0,01 % de benzoate de sodium |
Conditionnement | HDPE |
Traçabilité au NIST | Yes |
Tension de vapeur | 1.100 hPa (at 50°C) |
Qualité | BAKER ANALYZED™ |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.