Learn More
Solution tampon, pH 3,00 [citrate/HCl], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Code produit.: 15547614
Solution tampon, pH 3,00 [citrate/HCl], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15547614 Tous les produits J.T.Baker Produits
1 L, 1L
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15547614
Marque: JT Baker 5643.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
pH 3.00
Quantité 1 L
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 3,00 [citrate/HCl], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >